Fluorescéine sodium
Flacon verre pour solides, 100 g
ROTH5283.1
Marketsource
: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
- :518-47-8
- :C₂₀H₁₀Na₂O₅
- :MFCD00167039
- :376.28 g/mol
- :13,04185
- :> 300 °C
- :1,601 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :208-253-0
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g