Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide nitrique 65%

Acide nitrique 65%

Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH4989.2
Oxydant
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide nitrique 65%
N° de catalogue ROTH4989.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique 65%

Flacon Verre, 2,5 L

Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  • Index Merck:13,06608
  • Point d'ébullition:120,5 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–42 °C
  • Densité:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-714-2
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2031
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L

Spécifications