Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acide nitrique 65%

Flacon Verre, 1 L
  ROTH4989.1
 
 
Marketsource
 :   Roth Carl
Acide nitrique 65%
  ROTH4989.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7697-37-2
Acide nitrique 65%

Flacon Verre, 1 L

 :  7697-37-2
 
 
   
1 * 1 L
 
 :  Nitric acid solution
  •  :7697-37-2
  •  :HNO₃
  •  :MFCD00011349
  •  :63.01 g/mol
  •  :13,06608
  •  :120,5 °C (1013 hPa)
  •  :–42 °C
  •  :1,4 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-714-2
  •  :8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  •  :2031
 

 

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L