D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTH4987.2
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
D(+)-Galactose
N° de catalogue ROTH4987.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  59-23-4
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  59-23-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00151230
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:13,04356
  • Point d'ébullition:527 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:163…169 °C
  • Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-416-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g