n-Pentane
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH4978.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pentane
- Numéro CAS:109-66-0
- Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
- Numéro MDL:MFCD00009498
- Poids moléculaire:72.15 g/mol
- Index Merck:13,07193
- Point d'ébullition:35…36 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–130 °C
- Densité:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–40 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-692-4
- UN:1265
- ADR:3,II
- REACH:01-2119459286-30
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L