L(-)-Tryptophane
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue ROTH4858.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- Numéro CAS:73-22-3
- Formule:C₁₁H₁₂N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00064340
- Poids moléculaire:204.23 g/mol
- Index Merck:12,09929
- Point de fusion:290 °C
- Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-795-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g