D(-)-Mannitol
5 kg
N° de catalogue ROTH4175.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064287
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:13,05769
- Point d'ébullition:290…295 °C (4 hPa)
- Point de fusion:164…169 °C
- Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-711-8
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 kg