Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Urée

Urée

5 kg
N° de catalogue ROTH3941.2
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Urée
N° de catalogue ROTH3941.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  57-13-6
Urée
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
  • Index Merck:13,09935
  • Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:132,7 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    5 kg

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.