Acide acétique
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH3738.5
Inflammable
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide acétique
N° de catalogue ROTH3738.5
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique
Acide acétique
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  64-19-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Point d'ébullition:118 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:17 °C
  • Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:38,5 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L