Acide acétique
Acide acétique
Flacon Verre, 1 L
Catalog # ROTH3738.4
Flammable
Corrosive
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Acide acétique
Catalog # ROTH3738.4
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  64-19-7
Acide acétique
Acide acétique
Flacon Verre, 1 L
CAS Number:  64-19-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Number:64-19-7
  • Formula:H₃CCOOH
  • MDL Number:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Boiling Pt:118 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:17 °C
  • Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:38,5 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Specifications