Hydroquinone
Hydroquinone
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue ROTH3586.2
Corrosif
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Hydroquinone
N° de catalogue ROTH3586.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  123-31-9
Hydroquinone
Hydroquinone
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  123-31-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  • Numéro CAS:123-31-9
  • Formule:C₆H₄(OH)₂
  • Numéro MDL:MFCD00002339
  • Poids moléculaire:110.11 g/mol
  • Index Merck:13,04833
  • Point d'ébullition:285 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:172 °C
  • Densité:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:165 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-617-8
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g