Urée
Urée
Flacon verre pour solides, 1 kg
Catalog # ROTH2317.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Urée
Catalog # ROTH2317.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  57-13-6
Urée
Urée
Flacon verre pour solides, 1 kg
CAS Number:  57-13-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formula:NH₂CONH₂
  • MDL Number:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:132,7 °C
  • Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Specifications