Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
500 ml, 90 mm, 106 mm
N° de catalogue SPVAPNPXX0500
Fournisseur:   GRAVIS
Jars, with screw cap
N° de catalogue SPVAPNPXX0500
Fournisseur:  GRAVIS
Jars, with screw cap
500 ml, 90 mm, 106 mm
Prix
401,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 96 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Spécifications
  • Capacité:
    500 ml
  • Hauteur:
    106 mm
  • Seq:
    02
  • Ø col:
    90 mm