Flacons à tare
Flacons à tare
40 ml, 38×50 mm, 40/12
N° de catalogue 611-9323
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Flacons à tare
N° de catalogue 611-9323
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Flacons à tare
Flacons à tare
40 ml, 38×50 mm, 40/12
Prix
28,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Bouchon interchangeable
  • Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
  • Disponible en forme basse, moyenne ou haute
Documents
Spécifications
  • Ø×h:
    38×50 mm
  • RN:
    40/12
  • Capacité:
    40 ml