Liner seals
Graphite liner seals, for Bruker/Varian 1078/1079 GCs, 450 °C
N° de catalogue REST22683
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de température:450 °C
- Désignation:Graphite liner seals, for Bruker/Varian 1078/1079 GCs