Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 46 mm, 1,4 ml, 40 mm, Quartz Suprasil®
N° de catalogue 634-0857
Fournisseur: Hellma
Aller à :
Product Details & Documents
Macrocuve rectangulaire avec quatre fenêtres polies et un couvercle/bouchon en PTFE
Spécifications
- Trajet optique:40 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Matière fenêtre:Quartz Suprasil®
- Hauteur:46 mm
- Seq:004