Cellule de numération, Bürker
Compteur de cellules, simple, avec pinces, Bürker, 0,10 mm
Catalog # HECH40443703
Cellule de numération, Bürker
Catalog # HECH40443703
Cellule de numération, Bürker
Cellule de numération, Bürker
Compteur de cellules, simple, avec pinces, Bürker, 0,10 mm
Price
72,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces cellules de numération sont conçues pour les tests de sang et les analyses d'urine.
  • 169 cases (0,05×0,05 mm) de 0,0025 mm² pour comptage des érythrocytes
  • 144 cases (0,2×0,2 mm) de 0,04 mm² pour comptage des leucocytes
  • Surface de la structure: 9,3 mm²
Specifications
  • Profondeur de chambre:
    0,10 mm
  • Désignation:
    Compteur de cellules, simple, avec pinces, Bürker
  • Seq:
    002