Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1 ml, 40 mm, Quartz Suprasil®
N° de catalogue 634-0853
Fournisseur:   Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
N° de catalogue 634-0853
Fournisseur:  Hellma
Rectangular semi-micro cuvettes
Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1 ml, 40 mm, Quartz Suprasil®
Prix
443,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Macrocuve rectangulaire avec quatre fenêtres polies et un couvercle/bouchon en PTFE
Spécifications
  • Trajet optique:
    40 mm
  • Type:
    Semi-micro
  • Volume:
    1 ml
  • Matière fenêtre:
    Quartz Suprasil®
  • Hauteur:
    45 mm
  • Seq:
    002