Liners d'injection Restek
Sans division, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
N° de catalogue REST20946
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:8,0 mm
- Ø int.:5,0 mm
- Désignation:Sans division, pour échantillons traces, pour Trace™, 8000, 8000 TOP et Focus SSL
- Longueur:105 mm
- Seq:111