Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, maxi, 4,8 ml, 22 µl, 147 mm, +, Bulk
N° de catalogue ALPCLW4236
Fournisseur:   Alpha Laboratories
Transfer pipettes, fine tip
N° de catalogue ALPCLW4236
Fournisseur:  Alpha Laboratories
Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, maxi, 4,8 ml, 22 µl, 147 mm, +, Bulk
Prix
171,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.200 ST
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
  • Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
  • Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Spécifications
  • Emballage:
    Bulk
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    4,8 ml
  • Désignation:
    Fine tip, maxi
  • Longueur:
    147 mm
  • Seq:
    13
  • Volume goutte:
    22 µl