Étalons ISE
Étalons ISE
Solution étalon de chlorure, 100 mg/l, 100 mg/l, Cl, 1 L
N° de catalogue HACH2370853
Fournisseur:   Hach
Étalons ISE
N° de catalogue HACH2370853
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Étalons ISE
Étalons ISE
Solution étalon de chlorure, 100 mg/l, 100 mg/l, Cl, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
69,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Les étalons ISE sont utilisés pour étalonner les systèmes de mesure d'électrode sélective d'ions en faisant correspondre la sortie de l'électrode avec la concentration de l'analyte. Les paires d'étalons dont les concentrations diffèrent d'un facteur dix sont utilisées pour l'analyse.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    100 mg/l, Cl
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution étalon de chlorure, 100 mg/l
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2318149
    Solution étalon de sodium, 100 mg/l
    100 mg/l, Na
    500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 66,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH30749
    Solution étalon d'azote-nitrate, 10 mg/l
    10 mg/l, NO₃-N
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 44,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2370853
    Solution étalon de chlorure, 100 mg/l
    100 mg/l, Cl
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L - 69,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH1279249
    Solution étalon d'azote-nitrate, 1000 mg/l
    1000 mg/l, NO₃-N
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 51,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2835153
    Solution étalon de sodium, 10 mg/l
    10 mg/l, Na
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L - 76,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2305442
    Solution étalon de calcium, 10 mg/l
    10 mg/l, Ca
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL - 44,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2354153
    Solution étalon d'azote-ammoniac, 1000 mg/l
    1000 mg/l, NH₃-N
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L - 45,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2351749
    Solution étalon de potassium, 100 mg/l
    100 mg/l, K
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 89,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH23249
    Solution étalon de fluorure, 100 mg/l
    100 mg/l, F
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 65,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH2406549
    Solution étalon d'azote-ammoniac, 100 mg/l
    100 mg/l, NH₃-N
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL - 44,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH1474949
    Solution étalon de sodium, 1000 mg/l (500 ml)
    1000 mg/l, Na
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 68,00 €