Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH6288.3
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Acide L(+)-ascorbique
Catalogus # ROTH6288.3
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  50-81-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS-nummer:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck index:13,00837
  • Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:190…192 °C
  • Dichtheid:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
  • BEREIKEN:exempt
Specificaties
Specificaties
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
Specificaties