Liners d'injection Restek
Sans division, col de cygne double, pour échantillons actifs et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077, 6,3, 4,0 mm, 74 mm
N° de catalogue REST20849
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,3
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Sans division, col de cygne double, pour échantillons actifs et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077
- Longueur:74 mm
- Seq:061