Liners d'injection Restek
Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneurs rapides, pour Varian 1075/1077, 6,3 mm, 4,0 mm, 72 mm
N° de catalogue 568-2340
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneurs rapides, pour Varian 1075/1077
- Longueur:72 mm
- Seq:053