Liners d'injection Restek
Uniliner en tire-bouchon Auto SYS pour échantillons traces, sales et MW élevés actifs, haute linéarité, 6,2 mm, 4,0 mm, 92,1 mm
Catalog # REST20840
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specifications
- Ø ext.:6,2 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Uniliner en tire-bouchon Auto SYS pour échantillons traces, sales et MW élevés actifs, haute linéarité
- Longueur:92,1 mm
- Seq:094