Liners d'injection Restek
Liners d'injection Restek
Uniliner Auto SYS à partie supérieure ouverte avec laine désactivée pour échantillons traces, sales et actifs, hautes récupération et linéarité, 6,2 mm, 4,0 mm, 92,1 mm
N° de catalogue REST20838
Fournisseur:   Restek
Liners d'injection Restek
N° de catalogue REST20838
Fournisseur:  Restek
Liners d'injection Restek
Liners d'injection Restek
Uniliner Auto SYS à partie supérieure ouverte avec laine désactivée pour échantillons traces, sales et actifs, hautes récupération et linéarité, 6,2 mm, 4,0 mm, 92,1 mm
Prix
362,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
  • Ø ext.:
    6,2 mm
  • Ø int.:
    4,0 mm
  • Désignation:
    Uniliner Auto SYS à partie supérieure ouverte avec laine désactivée pour échantillons traces, sales et actifs, hautes récupération et linéarité
  • Longueur:
    92,1 mm
  • Seq:
    092