Liners d'injection Restek
Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles, 5,0 mm, 3,5 mm, 100 mm
  568-2325
 :   Restek
Liners d'injection Restek
  568-2325
 :  Restek
Liners d'injection Restek
Liners d'injection Restek
Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles, 5,0 mm, 3,5 mm, 100 mm
1 * 1 ST
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
  • Ø ext.:
    5,0 mm
  • Ø int.:
    3,5 mm
  • Désignation:
    Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    081