Liners d'injection Restek
Diviseur de déflecteur, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes, 6,2 mm, 1,0 mm, 92,1 mm
N° de catalogue 568-2323
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,2 mm
- Ø int.:1,0 mm
- Désignation:Diviseur de déflecteur, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes
- Longueur:92,1 mm
- Seq:085