Liners d'injection Restek
Splitless, pour échantillons traces, 5,0 mm, 2,0 mm, 100 mm
N° de catalogue 568-2321
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:5,0 mm
- Ø int.:2,0 mm
- Désignation:Splitless, pour échantillons traces
- Longueur:100 mm
- Seq:082