Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
1 kg, 1,6 ± mg, Cylindrical test weight
N° de catalogue SARBYCW6128-00
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
N° de catalogue SARBYCW6128-00
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spécifications
- Poids:1 kg
- Seq:11
- Tolérance:1,6 ± mg
- Type:Cylindrical test weight