Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
10 g, 0,060 ± mg, Cylindrical test weight
N° de catalogue SARBYCW4128-00
Fournisseur: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
N° de catalogue SARBYCW4128-00
Fournisseur: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spécifications
- Poids:10 g
- Seq:04
- Tolérance:0,060 ± mg
- Type:Cylindrical test weight