Retord rod, without thread
13 mm, 915 mm
N° de catalogue 241-7871
Fournisseur: R L ENTERPRISES
Aller à :
Product Details & Documents
Anodized aluminium.
Ø = 13 mm
Spécifications
- Ø:13 mm
- Longueur:915 mm