Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
600 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue 201-0179
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
N° de catalogue 201-0179
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
600 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Prix
134,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With or without glass jacket.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Longueur totale:
    600 mm