Liners d'injection Restek
Sans division, col de cygne double en tire-bouchon, pour échantillons actifs, sales et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077, 6,3 mm, 4,0 mm, 74 mm
N° de catalogue REST20898
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Sans division, col de cygne double en tire-bouchon, pour échantillons actifs, sales et traces jusqu'à 4 µl, pour Varian 1075/1077
- Longueur:74 mm
- Seq:049