Liners d'injection Restek
Séparateur pour coupelle pour les composés MW élevés et faibles, 6,3 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
N° de catalogue REST20710
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Séparateur pour coupelle pour les composés MW élevés et faibles
- Longueur:78,5 mm
- Seq:022