Liners d'injection Restek
Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673, 6,3 mm, 4,0, 78,5
568-2334
: Restek
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0
- Désignation:Fente, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673
- Longueur:78,5
- Seq:004