Liners d'injection Restek
Raccord double en tire-bouchon, pour échantillons traces, actifs et sales >2 µl, 6,5 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
N° de catalogue REST20896
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,5 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Raccord double en tire-bouchon, pour échantillons traces, actifs et sales >2 µl
- Longueur:78,5 mm
- Seq:034