Pinces
38 - 60 mm
N° de catalogue 241-0372
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Zinc moulé sous pression, recouvert de nickel.
- Avec mâchoires recouvertes de vinyle
- Avec tige de 10 mm de Ø
Spécifications
- Largeur de serrage:38 - 60 mm