Retord rod, without thread
Retord rod, without thread
13 mm, 610 mm
N° de catalogue 241-7870
Fournisseur:   R L ENTERPRISES
Retord rod, without thread
N° de catalogue 241-7870
Fournisseur:  R L ENTERPRISES
Retord rod, without thread
Retord rod, without thread
13 mm, 610 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anodized aluminium.
Ø = 13 mm
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Longueur:
    610 mm