Stoppers, rubber, red, different sizes
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
N° de catalogue 217-0701
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Fiche technique
Drawing_DRWG00
Dessin technique
Spécifications
- Ø inférieur:56,0 mm
- Ø supérieur:65,0 mm
- Hauteur:45,0 mm
- Seq:34