Powder funnel, short stem
80 mm, 22 mm, 29 mm
N° de catalogue 221-1161
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:80 mm
- Seq:05
- Ø ext. tige:22 mm
- Longueur tige:29 mm