Powder funnel, short stem
120 mm, 34 mm, 32 mm
N° de catalogue 221-1164
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:120 mm
- Seq:06
- Ø ext. tige:34 mm
- Longueur tige:32 mm