Blotting transfer papers
Blotting transfer papers
Feuilles, 220×945 mm
Catalog # 512-6143
Supplier:   Ahlstrom
Blotting transfer papers
Catalog # 512-6143
Supplier:  Ahlstrom
Blotting transfer papers
Blotting transfer papers
Feuilles, 220×945 mm
Price
743,00 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö offre une gamme complète de papiers buvard en coton de qualité supérieure et très absorbants; cette gamme est idéale pour l’analyse chromatographique et les techniques de transfert sur gel (Southern, Northern et Western blot). Ces papiers absorbants, fabriqués à partir de linters de coton d’une grande pureté, sont produits par Ahlstrom-Munksjö en Europe et aux USA. Ces supports ne contiennent aucun additif de quelque nature que ce soit, ce qui prévient tout risque de contamination lors des étapes de transfert.
  • Degré de pureté élevé
  • Absorption uniforme
  • Importante conformité intra et inter-lots
  • Grande échelle d’épaisseurs et degrés d’absorption
  • Taille et conditionnement adaptés au client
Les papiers absorbants de chez Ahlstrom-Munksjö sont fabriqués dans une large gamme d'épaisseurs et de capacités d'absoprtion; quel que soit le domaine d'application, leurs propriétés de capillarité, de séchage et de buvardage sont optimales. Tous les papiers sont conçus pour répondre à des exigences strictes en matiére de qualité et de régularité. Une surveillance étroite et un contrôle minutieux sont les garants d'une excellente uniformité, d'une parfaite régularité, ainsi que d'une surface complètement lisse, quel que soit le modèle de papier. Les transferts sont donc propres et homogènes.
Applications: chromatographie; électrophorèse; northern blot, western blot, et Southern blot; tests de diffusion sur disque; tests de germination.
Toutes les références sont livrables en taille et conditionnement personnalisés, une façon de répondre aux souhaits de la clientèle tout en respectant les standards de l'industrie.
Specifications
  • Désignation:
    Feuilles
  • Dimensions:
    220×945 mm
  • Seq:
    32
  • Cat. No.:
    512-6143
  • Épaisseur:
    0,48 mm
  • Poids:
    250 g/m²
  • N°:
    1600
  • Hauteur d'absorption:
    70 mm/10 min; 110 mm/30 min