Quartz
Flacon verre pour solides, 1 kg
ROTH4651.1
Marketsource
: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- :14808-60-7
- :SiO₂
- :MFCD00217788
- :60.08 g/mol
- :2230 °C (1013 hPa)
- :1427 °C
- :2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :238-878-4
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg