Large Head Swabs, Alpha®
Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A, PP/PE
N° de catalogue 710-0552
Fournisseur:   Texwipe
Large Head Swabs, Alpha®
N° de catalogue 710-0552
Fournisseur:  Texwipe
Large Head Swabs, Alpha®
Large Head Swabs, Alpha®
Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A, PP/PE
Prix
585,25 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
This swab, for cleaning and validation sampling, features a 100% continuous filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally bonded) onto the handle.
  • Bords soudés afin de réduire l'émission de fibres et d'éliminer l'utilisation d'adhésifs contaminants
  • Ailette rigide
  • Polyester doux et non abrasif, pour une utilisation sur les surfaces fragiles
 : Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Désignation:
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
  • Seq:
    1
  • Tige/Tête:
    PP/PE
  • Cat. No.:
    710-0552
  • Longueur de la tige:
    102 mm
  • Largeur de la tige:
    5 mm
  • Longueur de la tête:
    26 mm
  • Largeur de la tête:
    13 mm