Absorbants flottants
Feuilles absorbantes en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté, 142 litres/caisse, 480×430  mm
N° de catalogue MMMAHP156
Fournisseur:   3M
Absorbants flottants
N° de catalogue MMMAHP156
Fournisseur:  3M
Absorbants flottants
Absorbants flottants
Feuilles absorbantes en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté, 142 litres/caisse, 480×430  mm
Prix
206,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Tampons ou feuilles adsorbants d'huile en rouleau pour l'élimination des éclaboussures.
  • Hydrophobe
  • L'huile (pas l'eau) est récupérée
  • Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'en usine
Spécifications
  • Désignation:
    Feuilles absorbantes en polyester avec canevas en PP pour la dissipation de charge d'un côté
  • L×l:
    480×430  mm
  • Capacité d'absorption:
    142 litres/caisse