Testeurs de pH/°C, 206
Product Details & Documents
Le Testo série 206 est idéal pour les mesures de pH dans les milieux liquides et semi-solides. Les instruments associent une sonde pH d'immersion et une sonde de température pour une compensation de température précise et rapide. Grâce à un grand volume d'électrolyte gel et le diaphragme à double paroi, la sonde est étanche, ne nécessite aucune maintenance et est insensible aux impuretés.
- Capteur de température intégré
- Électrolyte gel sans entretien
- Couvercle de protection robuste, étanche et résistant au lave-vaisselle (TopSafe, classe de protection IP 65)
- Reconnaissance automatique de la valeur finale (maintien automatique)
- Étalonnage en 1, 2 ou 3 points possible
Testo 206-pH1 est spécialement conçu pour le contrôle rapide du pH dans les liquides.
Testo 206-pH2 est idéal pour la mesure du pH dans les aliments semi-solides et riches en protéines tels que les gelées, crèmes, fromage, fruits, etc.
Testo 206-pH3 est équipé d'une prise BNC qui permet la connexion de toutes les sondes de pH à l'instrument, en fonction de l'application. L'instrument est dès lors à usage universel.
: Les instruments sont fournis avec un couvercle TopSafe, un support de ceinture et un support mural. Les kits pH1 et pH2 incluent également un bouchon de stockage de gel.
Les kits de démarrage pH1 et pH2 comprennent un bouchon de stockage de gel, des flacons de dosage pour étalonnage de 250 ml pH 4 et 7, un couvercle TopSafe, un support de ceinture, un support mural et un boîtier en aluminium.
Tous les instruments sont fournis avec une tête de sonde, mais sans sonde. Les sondes doivent être commandées séparément.
Spécifications
- Désignation:Testeur pH/°C, 206 pH3, instrument seul
- pH - Gamme:0...+14
- Poids:0,062 kg
- Alimentation:1 x CR2032 pile
- Compensation de température:Automatique
- Gamme de température:Depending on sensor
- L×P×H:33×20×197 mm
- pH - Résolution:0,01
- Précision - pH:±0,02
- Modèle:206 pH3
- Cat. No.:TEST0563.2063
- Exactitude de la températue:±0,4 °C
- Affichage:LCD, 2 lignes
- pH - Étalonnage:Étalonnage en 1, 2 ou 3 points
- Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP68
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TEST0554.2067Bouchon de stockage pour Testo 206, avec remplissage de gel KCIConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 17,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TEST0554.2063Solution tampon pH 7,00 dans un flacon doseur (250 ml), avec certificat d'étalonnage DAkkSConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - 21,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TEST0554.2061Solution tampon pH 4,01 dans un flacon doseur (250 ml), avec certificat d'étalonnage DAkkSConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - 21,00 €