Microseringues, série 800
Microseringues, série 800
—, 10 µl, — mm, — mm, -, 801 RN
N° de catalogue 548-2277
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Microseringues, série 800
N° de catalogue 548-2277
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Microseringues, série 800
Microseringues, série 800
—, 10 µl, — mm, — mm, -, 801 RN
Prix
167,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et protégé.
  • Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long col
  • Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)
Spécifications
  • Ø ext.:
    — mm
  • Jauge:
  • Type:
    801 RN
  • Type de pointe:
    -
  • Volume:
    10 µl
  • Longueur:
    — mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 549-0218
    Barrel/plunger assembly
    810 RN syringes, 50 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32120
    Barrel/plunger assembly, without needle
    805 RN syringes, 50 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 145,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32123
    Barrel/plunger assembly, without needle
    810 RN syringes, 100 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 137,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32134
    Barrel/plunger assembly, without needle
    85 RN syringes, 5 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 155,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32126
    Barrel/plunger assembly, without needle
    825 RN syringes, 250 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 174,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32150
    Barrel/plunger assembly
    85 N syringes, 5 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 142,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 549-0216
    Barrel/plunger assembly
    802 RN syringes, 25 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 137,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 549-0219
    Barrel/plunger assembly
    825 RN syringes, 100 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 152,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32146
    Adaptateur Chaney
    800/1800 syringes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 215,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32117
    Assemblage cylindre/piston
    802 RN syringes, 25 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 125,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI32129
    Assemblage cylindre/piston
    801 RN syringes, 10 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 127,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 549-0209
    Assemblage cylindre/piston
    801 N syringes, 10 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 102,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 549-0215
    Assemblage cylindre/piston
    801 RN syringes, 10 µl
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 135,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.