Super syringes
Super syringe with TLL connector, 2 l, S2000 TLL
N° de catalogue HAMI86314
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Aller à :
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
- Clear acrylic syringe barrels
- For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Spécifications
- Type:S2000 TLL
- Volume:2 l
- Désignation:Super syringe with TLL connector
- Seq:04
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAMI18026TLL connectorsuper syringe S0500, S1000, S1500, S2000Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 85,50 €