Super syringes
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
N° de catalogue HAMI86302
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Super syringes
N° de catalogue HAMI86302
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Super syringes
Super syringes
Super syringe with trachael adapter, 1 l, S1000 Trachael
Prix
1 380,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Super syringes with PTFE Luer lock (TLL) connector or tracheal adapter.
  • Clear acrylic syringe barrels
  • For use with gases and liquids
Ideal for use with air sampling, preparing gas standards, calibrating reservoirs, and pneumographs.
Spécifications
  • Type:
    S1000 Trachael
  • Volume:
    1 l
  • Désignation:
    Super syringe with trachael adapter
  • Seq:
    06
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • HAMI18026
    TLL connector
    super syringe S0500, S1000, S1500, S2000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 85,50 €